Läs mer
1-(1-Naftalenylmetyl)piperazin, 97 %
Produktkod. 15431628
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431628 25 g 25g
15411628 1 g 1g
15421628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55398.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226,323 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40675-81-8
Molekylformel C15H18N2
Molekylvikt (g/mol) 226.323
MDL-nummer MFCD01314185
InChI-nyckel HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
PubChem CID 701891
IUPAC-namn 1-(naftalen-1-ylmetyl)piperazin
LEDER C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Smältpunkt 63 °C till 67 °C
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 226.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.