Läs mer
1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane, Mikromol™
Produktkod. 30051632
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051632 100 mg
1 options
Produktkod. 30051632 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0043.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
CAS 2461-42-9
Analyt- eller komponentnamn 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
LEDER C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
IUPAC-namn 2-(naphthalen-1-yloxymethyl)oxirane
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 200.0837 g/mol