Läs mer
1,1'-oxalyldiimidazol, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1′-Oxalyldiimidazole |
| CAS | 18637-83-7 |
| Smältpunkt | 114,0 °C till 117,0 °C |
| Färg | Gul till brun |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Molekylformel | C8H6N4O2 |
| MDL-nummer | MFCD00043067 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1'-oxalyldiimidazole, 1,2-di 1h-imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1h-imidazole, 1,1'-1,2-dioxo-1,2-ethanediyl bis, oxalic acid diimidazolide, 1,2-di imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, bis imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1,1-oxalyldiimidazole, acmc-1cacg, 1,1'-oxalyl-diimidazol, 1,1'-oxalyldi 1h-imidazole |
| InChI-nyckel | ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,1'-Oxalyldiimidazole
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.