missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] (Bisether), Mikromol™
Beskrivning
1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] (Bisether)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] |
| CAS | 1797132-23-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol] |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H26 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Guaifenesin Imp. C (EP), 1,1'-Oxybis[3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol], Bisether of Guaifenesin, Guaifenesin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | COc1ccccc1OCC(O)COCC(O)COc2ccccc2OC |
| IUPAC-namn | 1-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propoxy]-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?