missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol], Mikromol™
Beskrivning
1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol]
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] |
| CAS | 1236367-67-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H26 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1'-oxybis[3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,1'-Oxybis[3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol] |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26O5/c27-21(17-30-25-13-5-9-19-7-1-3-11-23(19)25)15-29-16-22(28)18-31-26-14-6-10-20-8-2-4-12-24(20)26/h1-14,21-22,27-28H,15-18H2 |
| LEDER | OC(COCC(O)COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 1-(2-hydroxy-3-naphthalen-1-yloxypropoxy)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?