Läs mer
1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether), Mikromol™
Beskrivning
1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether) |
| CAS | 207974-13-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1'-(Oxydimethanediyl)bis(2,4-dichlorobenzene) (Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 Cl4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bis-(2,4-dichlorobenzyl) Ether, 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl4O/c15-11-3-1-9(13(17)5-11)7-19-8-10-2-4-12(16)6-14(10)18/h1-6H,7-8H2 |
| LEDER | Clc1ccc(COCc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-1-[(2,4-dichlorophenyl)methoxymethyl]benzene |
| Visa mer |