missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 7036-61-5 |
| Molekylformel | C15 H18 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Monohydrochloride, (±)-1-(alpha-Methylbenzyl)-imidazole-5-carboxylic Acid Propyl Ester Monohydrochloride, NSC 167725, Propyl 1-(1-Phenylethyl)imidazole-5-carboxylate Hydrochloride, Propyl 1-(alpha-Methylbenzyl)imidazole-5-carboxylate Hydrochloride, R 7464, dl-1-(1-Phenylethyl)-5-(propoxycarbonyl)imidazole Hydrochloride, Propoxate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O2.ClH/c1-3-9-19-15(18)14-10-16-11-17(14)12(2)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8,10-12H,3,9H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | propyl 3-(1-phenylethyl)imidazole-4-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.777 |
| Formel vikt | 294.114 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?