missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c1-11(10-12-6-3-2-4-7-12)15-9-5-8-13(15)14(16)17/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 229.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?