missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid (>90%), TRC

Produktkod. 30009344
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009344 10 mg
30008593 50 mg
30004227 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB52255810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1432680-68-6
Molekylformel C14 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 229.27
Synonym 1-(1-Methyl-2-phenylethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid
IUPAC-namn 1-(1-methyl-2-phenyl-ethyl)pyrrole-2-carboxylic acid
LEDER CC(Cc1ccccc1)n2cccc2C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(1-Phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-11(10-12-6-3-2-4-7-12)15-9-5-8-13(15)14(16)17/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,16,17)
Formel vikt 229.1103
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.