missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Mikromol™
Beskrivning
1,1'-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 1346603-80-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C39H45NO6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1’-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone EP Impurity G, Propafenone BP Related Compound G |
| LEDER | O=C(CCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2OCC(O)CN(CCC)CC(O)COC3=C(C(CCC4=CC=CC=C4)=O)C=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 623.78 |
| Kvantitet | 25 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?