Läs mer
1-(1-Pyrenyl)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15244764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15244764 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 15244764 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449290010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Pyrenyl)ethanol
CAS 65954-42-9
Smältpunkt 111.0°C to 113.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18H14O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-1-pyrenyl ethanol, 1-hydroxyethylpyrene, alpha-methyl-1-pyrenemethanol, 1-1-hydroxyethyl pyrene, ccris 7293, 1-pyrenemethanol, alpha-methyl, 1-pyren-1-yl ethanol, 1-pyrenylethan-1-ol, 4-06-00-05012 beilstein handbook reference
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel LFCWFVPSUMBNQM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1)O
IUPAC-namn 1-pyren-1-yletanol
Molekylvikt (g/mol) 246.31
PubChem CID 119118
Formel vikt 246.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.