Läs mer
1,1'-Sulfonylbis[2-(methylthio)ethane], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylthio)ethane] |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2S3/c1-9-3-5-11(7,8)6-4-10-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 214.0156 |