Läs mer
1,1’-Thiobismethane-d3 (Dimethyl Sulfide-d6), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl-d6 sulfide |
| CAS | 926-09-0 |
| Molekylformel | C2 2H6 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1'-Thiobismethane-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])SC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | trideuterio(trideuteriomethylsulfanyl)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 68.17 |
| Formel vikt | 68.0567 |