Läs mer
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, teknik 90%
Produktkod. 11489487
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489487 250 g 250g
11469487 10 g 10g
11479487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22008.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178,21 g/mol
1,1'-tiokarbonyldiimidazol används som ett reagens för deoxygenering av alkoholer med tributyltennhydrid och dioler med litiumaluminiumhydrid. Det används också för att deoxygenera karboxylmonosackaridanaloger. Vidare är det ett användbart reagens involverat i biokemisk syntes. Utöver detta används den för att framställa 1-[bis-(4-metoxi-fenyl)-metyl]-lH-imidazol genom att reagera med 4,4'-dimetoxi-benshydrol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1′ -Tiokarbonyldiimidazol används som reagens för deoxygenering av alkoholer med tributyltennhydrid och dioler med litiumaluminiumhydrid. Det används också för att deoxygenera karboxylmonosackaridanaloger. Vidare är det ett användbart reagens involverat i biokemisk syntes. Utöver detta används det för att framställa 1-[bis-(4-metoxi-fenyl)-metyl]-1H-imidazol genom att reagera med 4,4′ -dimetoxi-benshydrol.
Löslighet Löslig i terahydrofuran, toluen
och diklormetan.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6160-65-2
Molekylformel C7H6N4S
Molekylvikt (g/mol) 178.21
MDL-nummer MFCD00005289
InChI-nyckel RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
IUPAC-namn di(imidazol-1-yl)metantion
LEDER S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Smältpunkt 98 °C till 102 °C
Analysprocentintervall 0.95
Kvantitet 250 g
Beilstein 609349
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i terahydrofuran, toluen och diklormetan.
Formel vikt 178.22
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.