Läs mer
1,1'-Thiokarbonyldiimidazol, TRC
Produktkod. 30451224
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30451224 25 g
1 options
Produktkod. 30451224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34441025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
CAS 6160-65-2
Molekylformel C7 H6 N4 S
Kvantitet 25 g
Synonym di-1H-Imidazol-1-ylmethanethione, 1,1'-Carbonothioylbis-1H-imidazole, ,'1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1,1'-(Thiocarbonyl)bis[imidazole], 1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1-(1H-Imidazol-1-ylcarbothioyl)-1H-imidazole, Diimidazol-1-ylmethanthione, N,N'-Thiocarbonyldiimidazole, NSC 141692, Thiocarbonylbisimidazole, Thiocarbonyldiimidazole, TCDI
InChI formel InChI=1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
LEDER S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
IUPAC-namn Di(imidazol-1-yl)metanetion
Molekylvikt (g/mol) 178.214
Formel vikt 178.031