missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1'-Thiokarbonyldiimidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole |
| CAS | 6160-65-2 |
| Molekylformel | C7 H6 N4 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | di-1H-Imidazol-1-ylmethanethione, 1,1'-Carbonothioylbis-1H-imidazole, ,'1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1,1'-(Thiocarbonyl)bis[imidazole], 1,1'-(Thiocarbonyl)diimidazole, 1-(1H-Imidazol-1-ylcarbothioyl)-1H-imidazole, Diimidazol-1-ylmethanthione, N,N'-Thiocarbonyldiimidazole, NSC 141692, Thiocarbonylbisimidazole, Thiocarbonyldiimidazole, TCDI |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H |
| LEDER | S=C(n1ccnc1)n2ccnc2 |
| IUPAC-namn | Di(imidazol-1-yl)metanetion |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.214 |
| Formel vikt | 178.031 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?