Läs mer
1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl-1-propanone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propionylpromethazine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2OS/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 340.1609 |