Läs mer
1,10-Decanedicarboxylic acid, 99%
Produktkod. 10560361 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10560361
Brand: Thermo Scientific Acros 111885000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-23-2
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.3
MDL-nummer MFCD00002735
InChI-nyckel TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC-namn dodekandisyra
LEDER C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 10-Decanedicarboxylic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 125°C to 130°C
Färg Vitt
Kokpunkt 245°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 220°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2C(CH2)10CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, IV, 2126
Löslighetsinformation Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viskositet 8.4 mPa.s (140°C)
Formel vikt 230.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Pellets or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.