Läs mer
1,10-Decanedioic-2,2,9,9-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decanedioic Acid-2,2,9,9-D4 |
| CAS | 339080-77-2 |
| Molekylformel | C10 D4 H14 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Decanedioic-2,2,9,9-d4 acid (9 CI), Sebacic acid-d4, 1,8-Octanedicarboxylic Acid-1,1,8,8-d4, 1,10-Decanedioic-2,2,9,9-d4 acid, 1,10-Decanedioic-d4 Acid, Decanedioic Acid-2,2,9,9-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCCCC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,9,9-tetradeuteriodecanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.2722 |
| Formel vikt | 206.1456 g/mol |
| Visa mer |