missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,10-Decanedioic-d16 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,10-Decanedioic-d16 Acid |
| CAS | 73351-71-0 |
| Molekylformel | C10 D16 H2 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Decanedioic-d16 acid (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecadeuteriodecanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.35 |
| Formel vikt | 218.2209 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?