Läs mer
1,10-Decanedioic-d16 Acid, TRC
Produktkod. 30425812
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425812 10 mg
30425811 50 mg
30424278 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30425812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS21141210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73351-71-0
Molekylformel C10 D16 H2 O4
Molekylvikt (g/mol) 218.35
Synonym Decanedioic-d16 acid (9CI)
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecadeuteriodecanedioic acid
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Decanedioic-d16 Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Formel vikt 218.2209