Läs mer
1,10-Dekanediol, 97 %
Produktkod. 11421648
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421648 500 g 500g
11411648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13923.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174,284 g/mol
1,10-dekandiol är en mindre mellanprodukt vid framställning av polyestrar. Det används också i essens, parfymer och i läkemedel. Diakrylatet är hydrofobt och används för flexibla dentala material, strålningshärdbara beläggningar och för linser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,10-Decanediol är en mindre mellanprodukt vid framställning av polyestrar. Det används också i essens, parfymer och i läkemedel. Diakrylatet är hydrofobt och används för flexibla dentala material, strålningshärdbara beläggningar och för linser.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten, petroleumeter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-47-0
Molekylformel C10H22O2
Molekylvikt (g/mol) 174.284
MDL-nummer MFCD00004749
InChI-nyckel FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
IUPAC-namn dekan-1,10-diol
LEDER C(CCCCCO)CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Decanediol
Smältpunkt 71 °C till 74 °C
Densitet 1.08
Kokpunkt 297 °C
Flampunkt 152 °C (306 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1698975
Merck Index 14,2849
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Olöslig i vatten, petroleumeter.
Formel vikt 174.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.