Läs mer
1,10-Dekanediol, 99 %
Produktkod. 10403515 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10403515 500 g Glasflaska 500g
10572971 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403515 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181045000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-47-0
Molekylformel C10H22O2
Molekylvikt (g/mol) 174.28
MDL-nummer MFCD00004749
InChI-nyckel FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
PubChem CID 37153
IUPAC-namn dekan-1,10-diol
LEDER C(CCCCCO)CCCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 10-Decanediol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 71 °C till 75 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 297 °C
Flampunkt 152 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO(CH2)10OH
Kvantitet 500 g
Beilstein 01, II, 560
Merck Index 15, 2853
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: fritt lösliga i alkohol och varm eter, praktiskt taget olösliga i petroleumeter
Formel vikt 174.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder, Flakes or Pellets
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.