Läs mer
1,10-Decanediol, TRC
Produktkod. 30358567
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30358567 50 g
1 options
Produktkod. 30358567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22634050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Decanediol
CAS 112-47-0
Molekylformel C10 H22 O2
Kvantitet 50 g
Synonym 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol
InChI formel InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
LEDER OCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn Decane-1,10-Diol
Molekylvikt (g/mol) 174.28
Formel vikt 174.162