Läs mer
1,10-Decanedithiol, 95%
Produktkod. 11347526
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347526 5 g 5g
11357526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11064.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-67-9 | C10H22S2 | 206.41 g/mol
1,10-dekaneditiol är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,10-Decanedithiol är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1191-67-9
Molekylformel C10H22S2
Molekylvikt (g/mol) 206.41
MDL-nummer MFCD00022095
InChI-nyckel UOQACRNTVQWTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanedithiol, 1,10-dimercaptodecane, acmc-1bvry, 1,10-didecyl mercaptan, decamethylene dimercaptan
PubChem CID 14494
IUPAC-namn dekan-1,10-ditiol
LEDER SCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Decanedithiol
Smältpunkt ∼17°C
Densitet 0.95
Kokpunkt 171°C to 172°C (0.5 mmHg)
Odör Stench
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1738606
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 206.41
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.