Läs mer
1,10-Diaminodekan, 97 %
Produktkod. 10540371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10540371 25 g Glasflaska 25g
10622115 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540371 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112130250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 646-25-3 | C10H24N2 | 172,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-25-3
Molekylformel C10H24N2
Molekylvikt (g/mol) 172.31
MDL-nummer MFCD00008151
InChI-nyckel YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-diaminodecane, 1,10-decanediamine, decyldiamine, decamethylenediamine, 1,10-decamethylenediamine, unii-6gpf1of9y1, 6gpf1of9y1, 1.10-diaminodecane, 10-amino-decyl-amine, 1,10-decane diamine
PubChem CID 1317
IUPAC-namn dekan-1,10-diamin
LEDER C(CCCCCN)CCCCN
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 10-Diaminodecane
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 62.0°C to 63.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 140.0°C (12.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)10NH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 273
Formel vikt 172.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,10-Diaminodecane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.