Läs mer
1,10-Diaminodekan, TRC
Produktkod. 30376852
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376852 250 mg
30376541 1 g
30378933 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30376852 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493628250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-25-3
Molekylformel C10H24N2
Molekylvikt (g/mol) 172.31
Synonym 1,10-Decamethylenediamine, 1,10-Decylenediamine, 1,10-Diamino-n-decane, 1,10-Diaminodecane, 1,6-Decanediamine, Decamethylenediamine, Fentamine HP 102, NCI 10400, NSC 10400
IUPAC-namn Dekan-1,10-diamin
LEDER NCCCCCCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Diaminodecane
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Formel vikt 172.1939