Läs mer
1,10-Diaza-18-krona-6, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427947
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427947 250 mg 250mg
15407947 1 g 1g
15417947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15427947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51063.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
1,10-Diaza-18-crown-6 är utgångsmaterial för att producera makrocykliska polyaminmetallkomplexbildare. Det används som en ligand i kemi för tillämpningar av diagnostisk bildteknik för att identifiera medicinskt tillstånd eller sjukdom och för utveckling av medicin som ett terapeutiskt medel och farmaceutiskt hjälpmedel. Används även som eter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23978-55-4
Molekylformel C12H28N2O4
Molekylvikt (g/mol) 264.37
MDL-nummer MFCD00005112
InChI-nyckel NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Synonym kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
IUPAC-namn 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyklooktadekan
LEDER C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Diaza-18-crown-6
Kvantitet 250 mg
Beilstein 609764
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 262.35
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.