Läs mer
1,10-Dibromodecane, 97%
Produktkod. 11419493
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419493 100 g 100g
11429493 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12357.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
1,10-dibromodekan används som alkyleringsmedel och som syntetisk organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,10-Dibromodecane används som alkyleringsmedel och som syntetisk organisk
mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvaras svalt, torrt i brunnsjön
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4101-68-2
Molekylformel C10H20Br2
Molekylvikt (g/mol) 300.08
MDL-nummer MFCD00000222
InChI-nyckel GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC-namn 1,10-dibromodekan
LEDER BrCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Dibromodecane
Smältpunkt 26°C to 30°C
Densitet 1.34
Kokpunkt 157°C to 159°C (14 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.493
Kvantitet 100 g
Beilstein 506156
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 300.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.