Läs mer
1,10-Dibromodekan, 97 %
Produktkod. 10386220 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386220 25 mL Glasflaska 25ml
10132810 100 mL Glasflaska 100ml
10617763 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10386220 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 112780250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4101-68-2
Molekylformel C10H20Br2
Molekylvikt (g/mol) 300.08
MDL-nummer MFCD00000222
InChI-nyckel GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC-namn 1,10-dibromodekan
LEDER BrCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 10-Dibromodecane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25 °C till 30 °C
Färg Beige till Brun
Densitet 1.3400g/mL, 1.34
Kokpunkt 160 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)10Br
Brytningsindex 1.4912
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, I, 64
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 300.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.