Läs mer
1,10-diklordekan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10750751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10750751 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10750751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255930250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2162-98-3 | C10H20Cl2 | 211.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 10-Dichlorodecane
Namnnotering 98%
CAS 2162-98-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15.6°C
Färg Färglös
Densitet 0.9990g/mL, 0.999
Kokpunkt 275.0°C
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H20Cl2
Linjär formel Cl(CH2)10Cl
Brytningsindex 1.4600 to 1.4620
MDL-nummer MFCD00000957
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, 522
Synonym decane, 1,10-dichloro, decamethylene dichloride, decane,10-dichloro, 1, 10-dichlorodecane, acmc-1cbxv, ksc202q6p, 1,10-dichlorodecane, 1,10-decamethylene dichloride
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.77g/L (20 c)
InChI-nyckel RBBNTRDPSVZESY-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCCCCCCCCCCl
IUPAC-namn 1,10-diklordekan
Molekylvikt (g/mol) 211.17
PubChem CID 75101
Viskositet 4.72 mPa.s (20°C)
Formel vikt 211.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,10-Dichlorodecane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.