Läs mer
1,10-Diiododekan, 97 %
Produktkod. 11439732
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439732 250 g 250g
11419732 10 g 10g
11429732 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439732 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10803.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 16355-92-3 | C10H20I2 | 394,079 g/mol
1,10-dijododekan används som alkyleringsmedel vid syntes av symmetriska och osymmetriska bis-kryptofaner och som tvärbindningsreagens för tetrabutylammoniumpolygalakturonsyra. det används också för att producera dekan vid en temperatur på 20 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,10-dijododekan används som alkyleringsmedel vid syntes av symmetriska
och osymmetriska bis-kryptofaner och som tvärbindningsreagens för tetrabutylammoniumpolygalakturonsyra. det används också för att producera dekan vid en temperatur på 20 C.°
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16355-92-3
Molekylformel C10H20I2
Molekylvikt (g/mol) 394.079
MDL-nummer MFCD00001086
InChI-nyckel CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85378
IUPAC-namn 1,10-dijododekan
LEDER C(CCCCCI)CCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Diiododecane
Smältpunkt 28 °C till 32 °C
Densitet 2.35
Kokpunkt 197 °C till 200 °C (12 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1738614
Känslighet Ljuskänslig
Synonym decamethylene diiodide, decane, 1,10-diiodo, 1,10-diiododecan, pubchem3844, acmc-1btxk, decane,1,10-diiodo, 1,10-diiododecane
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 394.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.