Läs mer
1,10-Phenanthrolin-5-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,10-Phenanthrolin-5-amine |
| CAS | 54258-41-2 |
| Molekylformel | C12 H9 N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Amino-1,10-phenanthroline, 5-Amino-o-phenanthroline, 5-Aminophenanthroline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H,13H2 |
| LEDER | Nc1cc2cccnc2c3ncccc13 |
| IUPAC-namn | 1,10-phenanthrolin-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.0796 |