Läs mer
1,10-fenantrolin-5,6-dion, 98 %
Produktkod. 15432088
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432088 250 mg 250mg
15412088 1 g 1g
15422088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55747.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210,19 g/mol
1,10-fenantrolin-5,6-dion är en bifunktionell kinonoxidant som, när den används i kombination med Zn2+-katalysatorer, används för att påverka den aeroba oxidationen av sekundära aminer till en mängd olika mervärdesmotiv, inklusive indoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,10-Fenantrolin-5,6-dion är en bifunktionell kinonoxidant som
, när den används i kombination med Zn2+-katalysatorer, används för att påverka den aeroba oxidationen av sekundära aminer till en mängd olika mervärdesmotiv, inklusive indoler.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och mörkt. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27318-90-7
Molekylformel C12H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 210.19
MDL-nummer MFCD00014473
InChI-nyckel KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
PubChem CID 72810
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin-5,6-dion
LEDER O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Smältpunkt 260 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 210.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.