Läs mer
1,10-fenantrolin, 99 %, kan innehålla upp till 1,5 % vatten
Produktkod. 11451920
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451920 5 g 5g
11461920 25 g 25g
11471920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13163.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180,21 g/mol
1,10-fenantrolin, vattenfri används som ett kelatbildande medel, som används som tvådelat kväveligander i reaktioner av Heck-typ som ett alternativ till fospinligander. Det används ofta som en indikator för alkyllitiumreagens och en hämmare av metallopeptidasenzymer. Det används också i analysformuleringar i slutanvändarindustrier som livsmedel, drycker och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,10-fenantrolin används som ett kelatbildande medel, som används som kväveligander med två utgångspunkter i reaktioner av Heck-typ som ett alternativ till fospinligander. Det används ofta som en indikator för alkyllitiumreagens och en hämmare av metallopeptidasenzymer. Det används också i analysformuleringar i slutanvändarindustrier som livsmedel, drycker och läkemedel.
Löslighet Löslig i
aceton och etanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. Förvara i en tättsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-71-7
Molekylformel C12H8N2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
MDL-nummer MFCD00011678
InChI-nyckel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin
LEDER C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline
Smältpunkt 116 °C till 119 °C
Kokpunkt >330 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 126461
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7214
Löslighetsinformation Löslig i aceton och etanol. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 180.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,10-Phenanthroline, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthroline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.