Läs mer
1,10-fenantrolin, 99+%
Produktkod. 10695972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10695972 5 g 5g
10337620 25 g 25g
10337481 100 g 100g
15294644 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10695972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157530050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 66-71-7 | C12H8N2 | 180,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-71-7
Molekylformel C12H8N2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
MDL-nummer MFCD00011678
InChI-nyckel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin
LEDER C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 10-Phenanthroline
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117,0 °C till 120,0 °C
Färg Rosa eller vit till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, eter och bensen
Formel vikt 180.21
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,10-Phenanthroline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.