Läs mer
1,10-Phenanthroline-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,10-Phenanthroline-D8 |
| CAS | 90412-47-8 |
| Molekylformel | C12 D8 N2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1,10-Phenanthroline-2,3,4,5,6,7,8,9-d8 (9 CI, ACI), 1,10-Phenanthroline-d8, 1,10-Phenanthroline-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1nc2c3nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6,7,8,9-octadeuterio-1,10-phenanthroline |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.2546 |
| Formel vikt | 188.119 g/mol |
| Visa mer |