Läs mer
1,10-Phenanthroline Ferrous Solution 0.025M, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10244490 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10244490 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10244490 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2220/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
CAS 14634-91-4
Fysisk form Liquid
Molekylformel C36H24FeN6O4S
MDL-nummer MFCD00036428
Färg Red
InChI-nyckel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC-namn λ²-iron(2+) tris(1,10-phenanthroline) sulfate
Molekylvikt (g/mol) 692.53
PubChem CID 84567
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 692.53g/mol