Läs mer
1,10-fenanthrolin hydrokloridmonohydrat, 99,5 till 102 % (kalkyl på torrt ämne), Solstice
Produktkod. 15683170
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15683170 5 g Glasflaska 5g
15663170 10 g Glasflaska 10g
15673170 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15683170 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 310435G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reagens European Pharmacopoeia, för spektrofotometrisk det., 99,5-102 % (beräknat på torrsubstans)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18851-33-7
Molekylformel C12H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 234.683
MDL-nummer MFCD00150061
InChI-nyckel NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin;hydrat;hydroklorid
LEDER C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Smältpunkt 224 °C till 225 °C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4007967
Formel vikt 234,68 g/mol
Procent renhet 99,5 till 102 % (beräkning på torrt ämne)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate