Läs mer
1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367308
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367308 10 g 10g
11357308 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030557.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Oxidation, reduktionsindikator
1,10-fenantrolinjärn(II)perklorat används som en oxidations-, reduktionsindikator. Det används för detektion, identifiering, analys av kemiska, biologiska eller patologiska processer eller tillstånd. Medel som är kapabla att infoga sig själva mellan de på varandra följande baserna i DNA och på så sätt böja, rulla upp eller på annat sätt deformera det och därför förhindra dess korrekta funktion. De används i studiet av DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14586-54-0
Molekylformel C36H24Cl2FeN6O8
Molekylvikt (g/mol) 795.367
MDL-nummer MFCD00050959
InChI-nyckel QIZDTKUCQUZJHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,10-phenanthroline ferrous perchlorate, iron 2+ ; 1,10-phenanthroline; diperchlorate, iron 2+ perchlorate 1,10-phenanthroline 1:2:3, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, diperchlorate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron diperchlorate, 3c12h8n2.2clo4.fe, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, diperchlorate, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, perchlorate 1:2
PubChem CID 84537
IUPAC-namn järn(2+);1,10-fenantrolin;diperklorat
LEDER C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Fe+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline iron(II) perchlorate
Färg Rött
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 795.37
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.