Läs mer
1,10-fenantrolin järn(II)sulfat, 0,025 M aq. soln.
Produktkod. 11387308
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387308 250 g 250g
11377308 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030562.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Add to basket
CAS: 14634-91-4 | C36H24FeN6O4S | 692,53 g/mol
1,10-fenantrolin järn(II)sulfat används som en indikator för järnfenantrolinföreningen i analytisk kemi. Vidare används den som en redoxindikator för att göra oscillerande Belousov-Zhabotinsky-reaktioner synliga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14634-91-4
Molekylformel C36H24FeN6O4S
Molekylvikt (g/mol) 692.53
MDL-nummer MFCD00036428
InChI-nyckel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
LEDER [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline iron(II) sulfate
Färg Rött
Kvantitet 250 g
IUPAC-namn järn(2+);1,10-fenantrolin;sulfat
Formel vikt 692.53
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.025M aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.