Läs mer
1,10-Phenanthroline Maleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,10-Phenanthroline Maleimide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9N3O2/c20-13-5-6-14(21)19(13)12-9-10-3-1-7-17-15(10)16-11(12)4-2-8-18-16/h1-9H |
| Formel vikt | 275.0695 |