Läs mer
1,10-fenantrolinmonohydrat, 99+%, ren
Produktkod. 13448348 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13448348 500 g Glasflaska 500g
10204800 5 g Glasflaska 5g
10091460 25 g Glasflaska 25g
10184563 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13448348 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130135000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Molekylformel C12H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 198.23
MDL-nummer MFCD00149973
InChI-nyckel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
LEDER O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 10-Phenanthroline monohydrate
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 97.0°C to 101.0°C
Färg Gräddvit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and benzene
IUPAC-namn 1,10-fenantrolinhydrat
Formel vikt 198.23
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.