Läs mer
1,10-fenantrolin monohydrat, 99+%
Produktkod. 11488106
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488106 10 g 10g
11498106 50 g 50g
11408116 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14140.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
1,10-fenantrolinmonohydrat är användbart för att studera DNA-proteininteraktioner på grund av dess nukleasaktivitet. Den används som redoxindikator och reagens för spektrofotometrisk analys av silver. Det fungerar som en kelatbildande ligand för bestämning av Fe, Pd och V. Det fungerar också som en matrismetalloproteinashämmare. Det är ett fotometriskt reagens för järn, som bildar ett rött kelat med järn (järn II) jon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,10-fenantrolinmonohydrat är användbart för att studera DNA-proteininteraktioner på grund av dess nukleasaktivitet. Den används som redoxindikator och reagens för spektrofotometrisk analys av silver. Det fungerar som en kelatbildande ligand för bestämning av Fe, Pd och V. Det fungerar också som en matrismetalloproteinashämmare. Det är ett fotometriskt reagens för järn, som bildar ett rött kelat med järn (järn II) jon.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton och metanol. Något löslig i vatten och bensen.
Anmärkningar
Arbetslösningar av 1,10-fenantrolinmonohydrat kan vara stabila i några dagar vid kylda temperaturer. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5144-89-8
Molekylformel C12H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 198.23
MDL-nummer MFCD00149973
InChI-nyckel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
LEDER O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline monohydrate
Smältpunkt 97 °C till 101 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4008096
Merck Index 14,7214
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslighetsinformation Lösliga i etanol, aceton och metanol. Lätt löslig i vatten och bensen.
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin;hydrat
Formel vikt 198,23 (180,21 Vattenfattig)
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.