Läs mer
1,10-fenantrolinmonohydrat, ACS-reagens
Produktkod. 10562564 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562564 25 g Glasflaska 25g
10577172 1 g Glasflaska 1g
10637381 5 g Glasflaska 5g
10572564 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10562564 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417120250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5144-89-8 , 66-71-7
Molekylformel C12H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 198.23
MDL-nummer MFCD00149973
InChI-nyckel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
LEDER O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Smältpunkt 97 °C till 101 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 23, 227
Merck Index 15, 7328
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton och bensen
IUPAC-namn 1,10-fenantrolinhydrat
Formel vikt 198.23
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Needle-like Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.