Läs mer
1,10-fenantrolin, monohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15528824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528824 10 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 10g
1 options
Produktkod. 15528824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer T17002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline, Monohydrate
CAS 5144-89-8
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Molekylformel C12H10N2O
MDL-nummer MFCD00149973
Kvantitet 10 g
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
InChI-nyckel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formel vikt 198.22
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens