Läs mer
1,10-fenantrolinmonohydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10171910 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Flaska
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10171910 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10498410 1 g Flaska 1g
11498952 100 g Pulverburk av plast 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10171910 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2200/44
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 5144-89-8
Molekylformel C12H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 198.23
MDL-nummer MFCD00149973
InChI-nyckel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PubChem CID 21226
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin;hydrat
LEDER O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifikationer
Smältpunkt 97 °C
Färg Vitt
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 198,23 g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline