Läs mer
1,10-fenantrolinmonohydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 97 °C |
| Färg | Vitt |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 198,23 g/mol |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1,10-Phenanthroline monohydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline