Läs mer
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 99%
Produktkod. 11467717
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467717 25 g 25g
11457717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16254.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18851-33-7 | C12H11ClN2O | 234.683 g/mol
1,10-fenantrolinmonohydrokloridmonohydrat används som analytiskt reagens för kolorimetrisk bestämning av järn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,10-fenantrolinmonohydrokloridmonohydrat används som analytiskt reagens
för kolorimetrisk bestämning av järn.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras i en tättsluten behållare på ett svalt, välventilerat utrymme borta från luft och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18851-33-7
Molekylformel C12H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 234.683
MDL-nummer MFCD00150061
InChI-nyckel NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
IUPAC-namn 1,10-fenantrolin;hydrat;hydroklorid
LEDER C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Smältpunkt ∼225°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4007967
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 234.68 (216.66 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.