Läs mer
1,10-Phenanthroline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 66-71-7 |
| Smältpunkt | 117°C to 119°C |
| MDL-nummer | MFCD00011678 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,10-Phenanthroline, 1,10-Phenanthroline |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.21 |
| Kvalitet | Research |